Läs mer
N-hydroxybensylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30390619
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30390619 100 g
1 options
Produktkod. 30390619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH809745100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride
CAS 29601-98-7
Molekylformel C7H10ClNO
Kvantitet 100 g
Synonym N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
LEDER Cl.ONCc1ccccc1
IUPAC-namn N-bensylhydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.61
Formel vikt 159.0451