Läs mer
N-hydroxyetyl-N-metyltryptamin, TRC
Produktkod. 30010737
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010737 100 mg
30006489 10 mg
30006889 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH727265100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101264-45-3
Molekylformel C13 H18 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 218.29
Synonym 2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]methylamino]ethanol;2-[(2-Indol-3-yl-ethyl)-methyl-amino]-ethanol;2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](methyl)amino]ethan-1-ol
IUPAC-namn 2-[2-(1H-indol-3-yl)etylmetyl-amino]etanol
LEDER CN(CCO)CCc1c[nH]c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxyethyl-N-methyl-tryptamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(8-9-16)7-6-11-10-14-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,10,14,16H,6-9H2,1H3
Formel vikt 218.1419