Läs mer
N-(hydroximetyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434904
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434904 10 g 10g
11428780 25 g 25g
11444904 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434904 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13820.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 625-51-4 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-51-4
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00014417
InChI-nyckel HWJHZLJIIWOTGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl acetamide, acetamidomethanol, formicin, acetamide, n-hydroxymethyl, unii-rcg03a51mo, n-hydroxymethyl-acetamide, rcg03a51mo, acetamido methanol, n-acetylmethanolamine, acetylamino methanol
PubChem CID 69365
IUPAC-namn N-(hydroximetyl)acetamid
LEDER CC(=O)NCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Hydroxymethyl)acetamide
Smältpunkt 47°C to 52°C
Densitet 1.14
Kvantitet 10 g
Beilstein 506226
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4242
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.