Läs mer
N-(Hydroxymethyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Hydroxymethyl)acetamide |
| Molekylformel | C3H7NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(6)4-2-5/h5H,2H2,1H3,(H,4,6) |
| Formel vikt | 89.0477 |