Läs mer
N-(Hydroxymethyl)benzamide, 98%
Produktkod. 11429000
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429000 10 g 10g
11449000 25 g 25g
11459000 100 g 100g
11439000 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11429000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12250.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6282-02-6
MDL-nummer MFCD00014415
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N- (Hydroxymethyl)benzamide
Smältpunkt 94°C to 96°C
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 10 g
Beilstein 2045129
Synonym n-hydroxymethyl benzamide, benzamide, n-hydroxymethyl, n-methylolbenzamide, acmc-20akah, pubchem12540, enamine_001590, n-hydroxymetyl-benzamide, benzamide,n-hydroxymethyl, bis 5-nitropyridin-4-yl sulfane
InChI-nyckel UOUBPDZUBVJZOQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCO
IUPAC-namn N-(hydroximetyl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 151.17
PubChem CID 80493
Formel vikt 151.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.