Läs mer
N-(Hydroxymethyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Hydroxymethyl)benzamide |
| CAS | 6282-02-6 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzamidomethanol, Monomethylolbenzamide, N-Methylolbenzamide, N-Monomethylolbenzamide, NSC 5946 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2,(H,9,11) |
| LEDER | OCNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-(hydroxymethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |