Läs mer
N-(hydroxymetyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 11409207
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409207 25 g 25g
11419207 100 g 100g
11429207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21292.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-29-6
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.159
MDL-nummer MFCD00005899
InChI-nyckel MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC-namn 2-(hydroximetyl)isoindol-1,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Smältpunkt 140°C to 147°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 140946
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.