Läs mer
n-(Hydroxymethyl)-phthalimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15839920
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839920 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15839920 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8144220100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 118-29-6
Smältpunkt 140°C to 146°C
MDL-nummer MFCD00005899
Kvantitet 100 g
Synonym N-(Hydroxymethyl)-phthalimide, N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
Molekylvikt (g/mol) 177.16