Läs mer
N-hydroximetyl Sumatriptan, TRC
Produktkod. 30133958
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133958 100 mg
30005246 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH948775100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1797905-62-4
Molekylformel C15 H23 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 325.43
Synonym [3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methyl-methanesulfonamide, 1H-Indole-5-methanesulfonamide, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-, Sumatriptan Succinate Imp. C (EP), Sumatriptan Succinate Rel. Comp. C (USP), 1H-Indole-5-methanesulfonamide, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-, N-(hydroxymethyl) Sumatriptan (GR61089X)
IUPAC-namn 1-[3-[2-(dimetylamino)etyl]-1-(hydroxymetyl)indol-5-yl]-N-metylmetansulfonamid
LEDER CNS(=O)(=O)Cc1ccc2c(c1)c(CCN(C)C)cn2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxymethyl Sumatriptan
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O3S/c1-16-22(20,21)10-12-4-5-15-14(8-12)13(6-7-17(2)3)9-18(15)11-19/h4-5,8-9,16,19H,6-7,10-11H2,1-3H3
Formel vikt 325.146