Läs mer
N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide, 98+%
Produktkod. 11382665
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382665 5 g 5g
11392665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00128.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50667-69-1 | C3H4F3NO2 | 143.065 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50667-69-1
Molekylformel C3H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.065
MDL-nummer MFCD00014416
InChI-nyckel URUWXKFAEKTWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl trifluoroacetamide, n-hydroxymethyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl, acmc-20akaf, trifluoroacetamidomethanol, n-hydroxymethyl fluoroacetamide, n-hydroxymethyl-trifluoroacetamide, n-hydroxy methyl trifluoro acetamide
PubChem CID 3084931
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-(hydroximetyl)acetamid
LEDER C(NC(=O)C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
Smältpunkt 99°C to 103°C
Linjär formel CF3CONHCH2OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 1859914
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 143.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.