Läs mer
N-hydroxyftalimid, 98 %
Produktkod. 11461528
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461528 100 g 100g
11471528 500 g 500g
11481528 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13862.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 524-38-9 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Aerob oxidation av olika alkoholer har åstadkommits genom att använda ett nytt katalytiskt system, N-hydroxiftalimid (NHPI) kombinerat med Co (acac). En praktisk katalytisk metod för att omvandla alkylbensener till motsvarande karboxylsyror under atmosfäriskt dioxygen vid rumstemperatur med användning av ett kombinerat katalytiskt system bestående av N-hydroxiftalimid (NHPI) och Co (OAc) 2 utvecklades. Ny katalys av N-hydroxiftalimid vid oxidation av organiska substrat med molekylärt syre beskrevs. Friradikalfunktionalisering av organiska föreningar katalyserade av N-hydroxiftalimid. Rent organiska och katalytiska system av antrakinoner och N-hydroxiftalimid främjar effektivt syresättning av kolväten med dioxygen under milda förhållanden. Hydroxylering av polycykliska alkaner med molekylärt syre katalyserat av N-hydroxiftalimid (NHPI) kombinerat med övergångsmetallsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Aerob oxidation av olika alkoholer har åstadkommits genom att använda ett nytt katalytiskt system, N-hydroxiftalimid (NHPI) kombinerat med Co (acac). En praktisk katalytisk metod för att omvandla alkylbensener till motsvarande karboxylsyror under atmosfäriskt dioxygen vid rumstemperatur med användning av ett kombinerat katalytiskt system bestående av N-hydroxiftalimid (NHPI) och Co (OAc) 2 utvecklades. Ny katalys av N-hydroxiftalimid vid oxidation av organiska substrat med molekylärt syre beskrevs. Friradikalfunktionalisering av organiska föreningar katalyserade av N-hydroxiftalimid. Rent organiska och katalytiska system av antrakinoner och N-hydroxiftalimid främjar effektivt syresättning av kolväten med dioxygen under milda förhållanden. Hydroxylering av polycykliska alkaner med molekylärt syre katalyserat av N-hydroxiftalimid (NHPI) kombinerat med övergångsmetallsalter.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 524-38-9
Molekylformel C8H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 163.13
MDL-nummer MFCD00005891
InChI-nyckel CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxyphthalimide, 2-hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-hydroxy-1h-isoindole-1,3 2h-dione, nhpi, 2-hydroxyphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, phthalimide, n-hydroxy, phthaloxime, unii-bxi99m81x0, 2-hydroxyisoindolin-1,3-dione
PubChem CID 10665
IUPAC-namn 2-hydroxiisoindol-1,3-dion
LEDER ON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxyphthalimide
Smältpunkt ∼233°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 131208
Merck Index 14,4838
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 163.13
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.