Läs mer
N-hydroxyftalimid, TRC
Produktkod. 30402362
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30402362 25 g
1 options
Produktkod. 30402362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95269525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxyphthalimide
CAS 524-38-9
Molekylformel C8H5NO3
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide, F 802, N-Hydroxyphthalamide, NSC 770, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI formel InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
LEDER ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-hydroxyisoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.0269