Läs mer
N'-Hydroxypyridin-3-karboximidamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide |
| CAS | 1594-58-7 |
| Molekylformel | C6H7N3O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9) |
| LEDER | ONC(=N)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | N-hydroxypyridin-3-karboximidmidid |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.14 |
| Formel vikt | 137.0589 |