Läs mer
N'-Hydroxypyridin-3-karboximidamid, TRC
Produktkod. 30408330
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30408330 500 mg
1 options
Produktkod. 30408330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953750500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Molekylformel C6H7N3O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
LEDER ONC(=N)c1cccnc1
IUPAC-namn N-hydroxypyridin-3-karboximidmidid
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.0589