Läs mer
N-hydroxysuccinimid, 98+%
Beskrivning
N-hydroxisuccinimid används för förbättrade amideringar i karbodiimidmetoden. Det används också för att aktivera en karboxylgrupp och reagerar med amin för att bilda amid. Det är involverat i framställningen av N-hydroximaleimid-styren-sampolymer. Vidare finner den användning inom analytisk kemi. Som tillsats används det i karbodiimidmetoden för förbättrade amideringar och peptidkopplingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-Hydroxysuccinimid används för förbättrade amideringar i karbodiimidmetoden. Det används också för att aktivera en karboxylgrupp och reagerar med amin för att bilda amid. Det är involverat i framställningen av N-hydroximaleimid-styren-sampolymer. Vidare finner den användning inom analytisk kemi. Som tillsats används det i karbodiimidmetoden för förbättrade amideringar och peptidkopplingar.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylformamid, alkoholer och etylacetat. Olösligt i kall eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider och starka baser. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxysuccinimide |
| Smältpunkt | 94 °C till 99 °C |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 113913 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylformamid, alkoholer och etylacetat. Olöslig i kall eter. |
| Formel vikt | 115.09 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- N-Hydroxysuccinimide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysuccinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.