Läs mer
N-hydroxysuccinimid, 98+%
Produktkod. 10437940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10437940 100 g Plastflaska 100g
10255580 25 g Plastflaska 25g
10581211 250 g Plastflaska 250g
10052973 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10437940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157271000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NR3 | 115,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6066-82-6
Molekylformel C4H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 115.09
MDL-nummer MFCD00005516
InChI-nyckel NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC-namn 1-hydroxipyrrolidin-2,5-dion
LEDER C1CC(=O)N(C1=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxysuccinimide
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 93,0 °C till 95,0 °C
Färg Brun till brun-gul
Förlust vid torkning 0,5% max. (60 °C, 2 timmar, 1 mm Hg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Merck Index 15, 4884
Löslighetsinformation vilket är praktiskt taget olösligt i aceton
Formel vikt 115.09
Procent renhet 98+%
Fysisk form Flytande eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Hydroxysuccinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.