Läs mer
n-Hydroxysuccinimide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15819140
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819140 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15819140 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8045180025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6066-82-6
Smältpunkt 93°C to 100°C
MDL-nummer MFCD00005516
Kvantitet 25 g
Synonym N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide
Molekylvikt (g/mol) 115.09