Läs mer
N-hydroxysuccinimid, TRC
Produktkod. 30008229
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008229 25 g
30007360 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95358525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6066-82-6
Molekylformel C4 H5 N O3
Molekylvikt (g/mol) 115.09
IUPAC-namn 1-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
LEDER ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxysuccinimide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Formel vikt 115.0269
Procent renhet >95%