Läs mer
N-Hydroxysuccinimidyl trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hydroxysuccinimidyl-trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylat |
| CAS | 183997-00-4 |
| Molekylformel | C14 H21 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO4/c1-9(2)10-3-5-11(6-4-10)14(18)19-15-12(16)7-8-13(15)17/h9-11H,3-8H2,1-2H3/t10-,11- |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-propan-2-ylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.32 |
| Formel vikt | 267.1471 |