Läs mer
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt, 95%
Produktkod. 10616260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616260 1 g Glasflaska 1g
10666450 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438650010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kopplingsreagens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106627-54-7
Molekylformel C4H4NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 217.13
InChI-nyckel RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
IUPAC-namn natrium;1-hydroxi-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
LEDER C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 250.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.