Läs mer
N-hydroxysulfosuccinimidnatriumsalt, 97 %
Produktkod. 15489547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489547 250 mg 250mg
15469547 1 g 1g
15479547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52795.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1647.30 SEK
    1338.65 SEK / 250mg
    Save 308.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106627-54-7 | C4H4NNaO6S | 217,127 g/mol
N-hydroxisulfosuccinimidnatriumsalt används som tvärbindningsmedel för framställning av hydrofila aktiva estrar. Det används också för att aktivera karboxylsyror till de mer reaktiva succinimidylestrarna för koppling, biotinylering och konjugering med fluoroforer. Vidare fungerar den som en hydrofil ligand och används också för att kovalent binda proteiner till karboxylhaltiga pärlor, hartser, andra nanopartiklar. Det är involverat i omvandlingen av karboxylgrupper till primära aminreaktiva sulfo-NHS-estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-hydroxisulfosuccinimid-natriumsalt används som tvärbindningsmedel för framställning av hydrofila aktiva estrar. Det används också för att aktivera karboxylsyror till de mer reaktiva succinimidylestrarna för koppling, biotinylering och konjugering med fluoroforer. Vidare fungerar den som en hydrofil ligand och används också för att kovalent binda proteiner till karboxylhaltiga pärlor, hartser, andra nanopartiklar. Det är involverat i omvandlingen av karboxylgrupper till primära aminreaktiva sulfo-NHS-estrar.
Löslighet Löslig i metanol
och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106627-54-7
Molekylformel C4H4NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 217.127
MDL-nummer MFCD00043100
InChI-nyckel RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
IUPAC-namn natrium;1-hydroxi-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
LEDER C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Smältpunkt 250 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 6359129
Löslighetsinformation Löslig i metanol och vatten.
Formel vikt 217.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.