Läs mer
N-hydroxysulfosuccinimid natriumsalt, TRC
Produktkod. 30399657
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30399657 250 mg
1 options
Produktkod. 30399657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH954000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H4 N O6 S . Na
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 217.13
Formel vikt 216.9657