Läs mer
N-hydroxysulfosuccinimid natriumsalt, TRC
Produktkod. 30396862
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30396862 10 g
1 options
Produktkod. 30396862 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95400010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H4 N O6 S . Na
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 217.13
Formel vikt 216.9657
Procent renhet >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.