Läs mer
N(Im)-Ethoxycarbonyl-S-ethoxycarbonyl L-Ergothioneine Methyl Ester Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N(Im)-Ethoxycarbonyl-S-ethoxycarbonyl L-Ergothioneine Methyl Ester Iodide |
| CAS | 162240-57-5 |
| Molekylformel | C16H26IN3O6S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-1-(Ethoxycarbonyl)-2-[(ethoxycarbonyl)thio]-alpha-(methoxycarbonyl)-N,N,N-trimethyl-1H-imidazole-4-ethanaminium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26N3O6S.HI/c1-7-24-15(21)18-10-11(17-14(18)26-16(22)25-8-2)9-12(13(20)23-6)19(3,4)5;/h10,12H,7-9H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1 |
| LEDER | [I-].CCOC(=O)Sc1nc(C[C@@H](C(=O)OC)[N+](C)(C)C)cn1C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | [(2S)-3-(1-ethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonylsulfanylimidazol-4-yl)-1-methoxy-1-oxopropan-2-yl]-trimethylazanium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 515.36 |
| Formel vikt | 515.0587 |