Läs mer
N-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmetyl)-N-metylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10173084
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10173084 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10173084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33146CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine
CAS 864068-82-6
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C9H11N3
MDL-nummer MFCD08271888
Kvantitet 250 mg
Synonym n-imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl-n-methylamine, imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methyl amine, 1-imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-n-methylmethanamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methylamine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanamine,n-methyl
InChI-nyckel VTAYGJSBPFKWJX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CN2C=CN=C2C=C1
IUPAC-namn 1-imidazo[l,2-a]pyridin-6-yl-N-metylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 161.21
PubChem CID 7537497
Formel vikt 161.21
Procent renhet 95%