Läs mer
N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine), Mikromol™
Beskrivning
N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| CAS | 75439-01-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine, Moxonidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15) |
| LEDER | COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2 |
| IUPAC-namn | N-(4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine |
| Visa mer |