Läs mer
N-(Imidazolidin-2-yliden)kinoxalin-6-amin, Mikromol™
Produktkod. 17970866
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970866 25 mg
17923646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17970866 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1324.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(Imidazolidin-2-yliden)kinoxalin-6-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
CAS 91147-43-2
Analyt- eller komponentnamn N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H11 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511, N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. A (EP), Brimonidine Imp. A (EP), Brimonidine Tartrate Impurity A, Brimonidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
LEDER C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
IUPAC-namn N-kinoxalin-6-ylimidazolidin-2-imin
Molekylvikt (g/mol) 213.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 213,1014 g/mol