Läs mer
N-Iodoacetyltyramine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Iodoacetyltyramine-d4 |
| CAS | 2514947-15-8 |
| Molekylformel | C10H8D4INO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-2-iodoacetamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12INO2/c11-7-10(14)12-6-5-8-1-3-9(13)4-2-8/h1-4,13H,5-7H2,(H,12,14)/i5D2,6D2 |
| LEDER | OC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(CI)=O |
| IUPAC-namn | N-(2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4)-2-iodoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.14 |
| Formel vikt | 309.2 |