Läs mer
N-Iodoacetyltyramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Iodoacetyltyramine |
| CAS | 53527-07-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H12INO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-2-iodoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12INO2/c11-7-10(14)12-6-5-8-1-3-9(13)4-2-8/h1-4,13H,5-7H2,(H,12,14) |
| LEDER | OC(C=C1)=CC=C1CCNC(CI)=O |
| IUPAC-namn | N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-iodoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.11 |
| Visa mer |