Läs mer
N-jodosuccinimid, 97 %
Produktkod. 11466867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466867 5 g 5g
11476867 25 g 25g
11486867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14320.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224,99 g/mol
N-jodsuccinimid används vid framställning av vinylsulfoner från olefiner och bensensulfinsyra. Det fungerar som en källa för I + och involverat i Hunsdiecker-reaktioner för omvandling av kanelsyror och propiolsyror till motsvarande alfa-halostyrener respektive 1-halo-1-alkyner. Det används också för att hydrolysera tioglykosider till 1-hydroxiglykosider med triluoroättiksyra. Det är involverat i framställningen av jodbensen från 1,6-diyner. Vidare fungerar det som ett joderande medel vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-jodsuccinimid används vid framställning av vinylsulfoner från olefiner och bensensulfinsyra. Det fungerar som en källa för I + och involverat i Hunsdiecker-reaktioner för omvandling av kanelsyror och propiolsyror till motsvarande alfa-halostyrener respektive 1-halo-1-alkyner. Det används också för att hydrolysera tioglykosider till 1-hydroxiglykosider med triluoroättiksyra. Det är involverat i framställningen av jodbensen från 1,6-diyner. Vidare fungerar det som ett joderande medel vid kemisk syntes.
Löslighet
Löslig i dioxan, tetrahydrfuran och acetonitril. Olösligt i eter och koltetraklorid.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 516-12-1
Molekylformel C4H4INO2
Molekylvikt (g/mol) 224.99
MDL-nummer MFCD00005512
InChI-nyckel LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC-namn 1-jodpyrrolidin-2,5-dion
LEDER IN1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Iodosuccinimide
Smältpunkt ∽196 °C (dekomposition)
Densitet 2.245
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Beilstein 113917
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i dioxan, tetrahydrfuran och acetonitril. Olöslig i eter och koltetraklorid.
Formel vikt 224.99
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Iodosuccinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.