Läs mer
N-jodosuccinimid, 97 %
Beskrivning
N-jodsuccinimid används vid framställning av vinylsulfoner från olefiner och bensensulfinsyra. Det fungerar som en källa för I + och involverat i Hunsdiecker-reaktioner för omvandling av kanelsyror och propiolsyror till motsvarande alfa-halostyrener respektive 1-halo-1-alkyner. Det används också för att hydrolysera tioglykosider till 1-hydroxiglykosider med triluoroättiksyra. Det är involverat i framställningen av jodbensen från 1,6-diyner. Vidare fungerar det som ett joderande medel vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-jodsuccinimid används vid framställning av vinylsulfoner från olefiner och bensensulfinsyra. Det fungerar som en källa för I + och involverat i Hunsdiecker-reaktioner för omvandling av kanelsyror och propiolsyror till motsvarande alfa-halostyrener respektive 1-halo-1-alkyner. Det används också för att hydrolysera tioglykosider till 1-hydroxiglykosider med triluoroättiksyra. Det är involverat i framställningen av jodbensen från 1,6-diyner. Vidare fungerar det som ett joderande medel vid kemisk syntes.
Löslighet
Löslig i dioxan, tetrahydrfuran och acetonitril. Olösligt i eter och koltetraklorid.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Iodosuccinimide |
| Smältpunkt | ∽196 °C (dekomposition) |
| Densitet | 2.245 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 113917 |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Löslighetsinformation | Löslig i dioxan, tetrahydrfuran och acetonitril. Olöslig i eter och koltetraklorid. |
| Formel vikt | 224.99 |
Säkerhet och hantering
- N-Iodosuccinimide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.