Läs mer
N-jodosuccinimid, 98 %
Produktkod. 10359450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10359450 100 g Glasflaska 100g
10512661 10 g Glasflaska 10g
10185460 50 g Glasflaska 50g
11985581 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10359450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299571000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 516-12-1
Molekylformel C4H4INO2
Molekylvikt (g/mol) 224.99
MDL-nummer MFCD00005512
InChI-nyckel LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
IUPAC-namn 1-jodpyrrolidin-2,5-dion
LEDER IN1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Iodosuccinimide
Smältpunkt 197,0 °C till 204,0 °C
Färg Brun till Vit-Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,5088
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: löslig i aceton, metanol, måttligt löslig i dioxan, svagt löslig i metylklorid och etyl A, praktiskt taget olöslig i koltetraklorid, et.
Formel vikt 224.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Iodosuccinimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.