Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Iodosuccinimide |
| Smältpunkt | 197,0 °C till 204,0 °C |
| Färg | Brun till Vit-Gul |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (Iodometri) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 15,5088 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: löslig i aceton, metanol, måttligt löslig i dioxan, svagt löslig i metylklorid och etyl A, praktiskt taget olöslig i koltetraklorid, et. |
| Formel vikt | 224.99 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- N-Iodosuccinimide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Iodosuccinimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.