Läs mer
N-jodsuccinimid, MP Biomedicals
Produktkod. 11452545 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452545 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11452545 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520850605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 5g
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Molekylformel C4H4INO2
MDL-nummer MFCD00005512
Kvantitet 10 g
Synonym n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
InChI-nyckel LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
LEDER IN1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 1-jodpyrrolidin-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 224.99
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
Formel vikt 224.99