Läs mer
N-jodosuccinimid, TRC
Produktkod. 30397085
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30397085 25 g
1 options
Produktkod. 30397085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71990025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Molekylformel C4H4INO2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
InChI formel InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
LEDER IN1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 1-jodopyrrolidin-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 224.99
Formel vikt 224.9287