Läs mer
N-jodosuccinimid, TRC
Produktkod. 30405408
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30405408 10 g
1 options
Produktkod. 30405408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71990010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Molekylformel C4H4INO2
Kvantitet 10 g
Synonym 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
InChI formel InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
LEDER IN1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn 1-jodopyrrolidin-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 224.99
Formel vikt 224.9287
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.