Läs mer
N-iso-Propyl-d7-acrylamide, TRC
Produktkod. 30180245
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180245 1 mg
30179941 2 mg
30180058 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7791241MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219803-32-3
Molekylformel C6 D7 H4 N O
Molekylvikt (g/mol) 120.2008
Synonym 2-Propenamide, N-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), N-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-2-propenamide (ACI), N-iso-Propyl-d7-acrylamide, N-(Isopropyl-d7)acrylamide, N-Isopropylacrylamide-d7, N-Isopropylacrylamide-D7 (isoproyl-D7)
IUPAC-namn N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)prop-2-enamide
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)C=C)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-iso-Propyl-d7-acrylamide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3,5D
Formel vikt 120.128