Läs mer
N-Iso Valerylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Iso Valerylglycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 159.0895 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |