Läs mer
N-isobutyryl-5'-O-tert-butyldimetylsilyl-2'-deoxyguanosin, 97 %
Produktkod. 15490066
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490066 1 g 1g
15410076 250 mg 250mg
15400076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52726.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 85326-10-9 | C20H33N5O5Si | 451,599 g/mol
N-isobutyryl-5'-O-tert-butyldimetylsilyl-2'-deoxiguanosin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Isobutyryl-5′ -0-tert-butyldimetylsilyl-2′ -deoxiguanosin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85326-10-9
Molekylformel C20H33N5O5Si
Molekylvikt (g/mol) 451.599
MDL-nummer MFCD04972287
InChI-nyckel WZQWRHWLQPEBFF-BFHYXJOUSA-N
Synonym n2-isobutyryl-5'-o-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine, n-9-2r,4s,5r-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide
PubChem CID 12016034
IUPAC-namn N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[tert-butyl(dimetyl)silyl]oximetyl]-4-hydroxioxolan-2-yl]-6-oxo-3H-purin-2-yl]-2-metylpropanamid
LEDER CC(C)C(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C3CC(C(O3)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isobutyryl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyguanosine
Kvantitet 1 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 451.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.