missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Isobutyrylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isobutyrylglycine |
| CAS | 15926-18-8 |
| Molekylformel | C6 H11 N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Glycine, N-(2-methyl-1-oxopropyl)- (9CI, ACI), Glycine, N-isobutyryl- (8CI), N-(2-Methyl-1-oxopropyl)glycine (ACI), (Isobutyrylamino)acetic acid, 2-(2-Methylpropanamido)acetic acid, 2-(2-Methylpropanoylamino)acetic acid, 2-(Isobutyramido)acetic acid, 2-(Isobutyrylamino)acetic acid, Isobutyrylglycine, N-Isobutyrylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c1-4(2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| LEDER | CC(C)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0739 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?