Läs mer
N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-3-hydroxypropyl Carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 217.1678 |
| Frakt skick | Room Temperature |