Läs mer
N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-47-6 |
| Molekylformel | C11H15N3O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-propan-2-ylaniline |
| LEDER | CC1=C(C)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(C)C)=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vikt | 253.1063 |