missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-47-6 |
| Molekylformel | C11H15N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-propan-2-ylaniline |
| LEDER | CC1=C(C)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(C)C)=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vikt | 253.1063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?