Läs mer
N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987099
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30987099 250 mg 250mg
30978162 1 g 1g
30982570 5 g 5g
30975826 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30987099 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD149099250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride
CAS 366-70-1
Molekylformel C12H20ClN3O
MDL-nummer MFCD00072082
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(NC(C)C)C1=CC=C(CNNC)C=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 257.76
Procent renhet 98%