Läs mer
N-isopropyl-4-metylbensensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422288
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422288 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15422288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55893.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 21230-07-9 | C10H15NO2S | 213,295 g/mol
N-isopropyl-4-metylbensensulfonamid, N-alkylering av sulfonamider med inaktiva etrar används som alkyleringsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-isopropyl-4-metylbensensulfonamid, N-alkylering av sulfonamider med inaktiva etrar används som alkyleringsreagens.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol.
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 21230-07-9
Molekylformel C10H15NO2S
MDL-nummer MFCD00543042
Kvantitet 25 mg
Synonym n-isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, n-isopropyl-p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzenesulfonamide, methylethyl 4-methylphenyl sulfonyl amine
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, etanol.
InChI-nyckel NXUHAAIJVABUMJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(C)C
IUPAC-namn 4-metyl-N-propan-2-ylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 213.295
PubChem CID 4329528
Formel vikt 213.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.