Läs mer
N-Isopropyl Carvedilol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropyl Carvedilol-d6 |
| CAS | 1246815-40-6 |
| Molekylformel | C27H26D6N2O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(N(CCOc1ccccc1OC)CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.59 |
| Formel vikt | 454.2739 |