Läs mer
N-isopropylcarvedilol, TRC
Produktkod. 30393846
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393846 100 mg
30390017 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30393846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI824390100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246819-01-1
Molekylformel C27 H32 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 448.55
Synonym 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]-2-propanol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl](1-methylethyl)amino]propan-2-ol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[isopropyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propan-2-ol, N-Isopropylcarvedilol, Carvedilol RC F (USP)
IUPAC-namn 1-(9H-karbazol-4-yloxy)-3-[2-(2-metoxyfenoxi)etyl-propan-2-ylamino]propan-2-ol
LEDER COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl Carvedilol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H32N2O4/c1-19(2)29(15-16-32-25-13-7-6-12-24(25)31-3)17-20(30)18-33-26-14-8-11-23-27(26)21-9-4-5-10-22(21)28-23/h4-14,19-20,28,30H,15-18H2,1-3H3
Formel vikt 448.2362