Läs mer
N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride |
| CAS | 2733969-46-3 |
| Molekylformel | C4H4D7N . (HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Methylisopropylamine-d7 Hydrochloride, Methylisopropylammonium-d7 Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2)5-3;/h4-5H,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D; |
| LEDER | CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl |
| IUPAC-namn | N-methylpropan-d7-2-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.64 |
| Formel vikt | 116.11 |