Läs mer
N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30408241
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30408241 250 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408241 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI872254250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl-N-methylamine-d7 Hydrochloride
CAS 2733969-46-3
Molekylformel C4H4D7N . (HCl)
Kvantitet 250 mg
Synonym N-Methylisopropylamine-d7 Hydrochloride, Methylisopropylammonium-d7 Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2)5-3;/h4-5H,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D;
LEDER CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].Cl
IUPAC-namn N-methylpropan-d7-2-amine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 116.64
Formel vikt 116.11
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.