Läs mer
N-isopropyl-N-metylamin, TRC
Produktkod. 30136157
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136157 10 g
30006494 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87225010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4747-21-1
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Synonym 2-(Methylamino)propane, Isopropylmethylamine, N,1-dimethyl-Ethylamine, N-methyl-Isopropylamine, Methylisopropylamine, N-Methyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Methylisopropylamine, NSC 1065;
IUPAC-namn N-metylpropan-2-amin
LEDER CNC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl-N-methylamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
Formel vikt 73.0891